missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-amino-3-piridinemetanol, 98 %

Marca:  Alfa Aesar™ H50010.06

Detalles adicionales : CAS : 23612-57-9 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III

Cantidad 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11444370

  • 541.00€ / 5 g

Fecha estimada de envío
08-06-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

23612-57-9
124.143
FEIACFYXEWBKHU-UHFFFAOYSA-N
11159325
C1=CC(=C(N=C1)N)CO
C6H8N2O
MFCD05663510
2-aminopyridin-3-yl methanol, 2-aminopyridine-3-methanol, 2-amino-3-hydroxymethylpyridine, 2-amino-pyridin-3-yl-methanol, 2-amino-3-pyridinyl methanol, 2-amino-3-pyridinemethanol, 2-amino-3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridinemethanol, 2-amino, 2-aminopyridine-3-yl-methanol
(2-aminopiridin-3-il)metanol

Especificaciones

2-Amino-3-pyridinemethanol
5g
C6H8N2O
2-aminopyridin-3-yl methanol, 2-aminopyridine-3-methanol, 2-amino-3-hydroxymethylpyridine, 2-amino-pyridin-3-yl-methanol, 2-amino-3-pyridinyl methanol, 2-amino-3-pyridinemethanol, 2-amino-3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridinemethanol, 2-amino, 2-aminopyridine-3-yl-methanol
C1=CC(=C(N=C1)N)CO
124.143
124.14
Air Sensitive
23612-57-9
MFCD05663510
FEIACFYXEWBKHU-UHFFFAOYSA-N
(2-aminopiridin-3-il)metanol
11159325
98%
Videos
SDS Documentos