Learn More
2-Amino-3-metoxipiridina, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4812729
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10201-71-5
C6H8N2O
124.14
MFCD07374874
HNAYRVKSWGSQTP-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-methoxypyridine, 2-pyridinamine, 3-methoxy, 3-methoxy-2-pyridylamine, 3-methoxy-pyridin-2-ylamine, 3-methoxy-2-pyridinamine, acmc-1c0wi, 3-methoxypyridine-2-amine, 3-methoxy-2-aminopyridine, 3-methoxy-pyridin-2-amine, ksc494m4p
9920384
3-methoxypyridin-2-amine
COC1=C(N)N=CC=C1
10201-71-5
C6H8N2O
124.14
MFCD07374874
HNAYRVKSWGSQTP-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-methoxypyridine, 2-pyridinamine, 3-methoxy, 3-methoxy-2-pyridylamine, 3-methoxy-pyridin-2-ylamine, 3-methoxy-2-pyridinamine, acmc-1c0wi, 3-methoxypyridine-2-amine, 3-methoxy-2-aminopyridine, 3-methoxy-pyridin-2-amine, ksc494m4p
9920384
3-methoxypyridin-2-amine
COC1=C(N)N=CC=C1
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-methoxypyridine
Punto de fusión 75°C to 77°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-3-methoxypyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.