Learn More
2-Amino-3-hidroxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080903
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16867-03-1
C5H6N2O
110.116
MFCD00006317
BMTSZVZQNMNPCT-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-hydroxypyridine, 2-amino-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-amino, 2-amino-3-pyridol, 3-hydroxy-2-pyridinamine, 2-amino-pyridin-3-ol, 2-amino-3-hydroxy pyridine, unii-p8740pew4b, 3-hydroxy-2-aminopyridine, pubchem2574
28114
2-aminopiridin-3-ol
C1=CC(=C(N=C1)N)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16867-03-1
C5H6N2O
110.116
MFCD00006317
BMTSZVZQNMNPCT-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-hydroxypyridine, 2-amino-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-amino, 2-amino-3-pyridol, 3-hydroxy-2-pyridinamine, 2-amino-pyridin-3-ol, 2-amino-3-hydroxy pyridine, unii-p8740pew4b, 3-hydroxy-2-aminopyridine, pubchem2574
28114
2-aminopiridin-3-ol
C1=CC(=C(N=C1)N)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-hydroxypyridine
Punto de fusión 166°C to 174°C
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 109868
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 98%