missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-3-chloropyridine, 97%, Acros Organics

Marca:  Acros Organics 453710010

Detalles adicionales : CAS : 39620-04-7 Peso : 0.01000kg


Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15299856

  • 48.20€ / 1 g


En stock 1
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

39620-04-7
128.559
2-amino-3-chloropyridine, 3-chloro-pyridin-2-ylamine, 2-amino-3-chloro pyridine, 3-chloro-2-pyridinamine, 3-chloro-2-pyridinylamine, 2-pyridinamine, 3-chloro, 3-chloro-2-pyridylamine, 2-amino-3-chloro-pyridine, 3-chloranylpyridin-2-amine, o-aminochloropyridine
3-chloropyridin-2-amine
C5H5ClN2
RZJPBQGRCNJYBU-UHFFFAOYSA-N
693267
C1=CC(=C(N=C1)N)Cl

Especificación

2-Amino-3-chloropyridine
1g
97%
2-amino-3-chloropyridine, 3-chloro-pyridin-2-ylamine, 2-amino-3-chloro pyridine, 3-chloro-2-pyridinamine, 3-chloro-2-pyridinylamine, 2-pyridinamine, 3-chloro, 3-chloro-2-pyridylamine, 2-amino-3-chloro-pyridine, 3-chloranylpyridin-2-amine, o-aminochloropyridine
C1=CC(=C(N=C1)N)Cl
128.559
128.56
58.0°C to 60.0°C
39620-04-7
C5H5ClN2
RZJPBQGRCNJYBU-UHFFFAOYSA-N
3-chloropyridin-2-amine
693267
97%
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • 2-Amino-3-chloropyridine, 97%

Palabra de advertencia
  • Atención

Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3

Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.

Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.