Learn More
2-Amino-3-benzyloxypyridine, 98.5%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 162980250
Detalles adicionales : CAS : 24016-03-3 Peso : 0.07500kg
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10428890
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Ver productos alternativos »
Especificaciones
24016-03-3
200.241
NMCBWICNRJLKKM-UHFFFAOYSA-N
90334
C1=CC=C(C=C1)COC2=C(N=CC=C2)N
C12H12N2O
MFCD00006316
2-amino-3-benzyloxypyridine, 3-benzyloxy pyridin-2-amine, 3-benzyloxy-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3-phenylmethoxy, 2-amino-3-benzyloxy pyridine, 2-amino-3-benzyloxy pyridine, 3ip, 3-phenylmethoxy-2-pyridylamine, 3-benzyloxy pyridin-2-amin, 3fty
3-phenylmethoxypyridin-2-amine
Especificaciones
2-Amino-3-benzyloxypyridine
Glass bottle
94°C to 98°C
98.5%
98.0
98.5%
MFCD00006316
NMCBWICNRJLKKM-UHFFFAOYSA-N
3-phenylmethoxypyridin-2-amine
90334
Crystalline Powder
Authentic
Brown to Green
25g
24016-03-3
100.0
C12H12N2O
2-amino-3-benzyloxypyridine, 3-benzyloxy pyridin-2-amine, 3-benzyloxy-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3-phenylmethoxy, 2-amino-3-benzyloxy pyridine, 2-amino-3-benzyloxy pyridine, 3ip, 3-phenylmethoxy-2-pyridylamine, 3-benzyloxy pyridin-2-amin, 3fty
C1=CC=C(C=C1)COC2=C(N=CC=C2)N
200.241
200.24
≥98.0%
Videos
SDS Documentos