Learn More
2-Amino-3,5-dicloropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-54791
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
4214-74-8
C5H4Cl2N2
163.00
MFCD00006313
OCWBGKZFOYMCCN-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3,5-dichloropyridine, 3,5-dichloro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-3-pyridylamine, 3,5-dichloro-2-aminopyridine, 3,5-dichloro-2-pyridylamine, 3,5-dichloropyridin-2-ylamine, pyridine, 2-amino-3,5-dichloro, pubchem13504, acmc-209jnv
77886
3,5-dicloropiridin-2-amina
NC1=NC=C(Cl)C=C1Cl
4214-74-8
C5H4Cl2N2
163.00
MFCD00006313
OCWBGKZFOYMCCN-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3,5-dichloropyridine, 3,5-dichloro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-3-pyridylamine, 3,5-dichloro-2-aminopyridine, 3,5-dichloro-2-pyridylamine, 3,5-dichloropyridin-2-ylamine, pyridine, 2-amino-3,5-dichloro, pubchem13504, acmc-209jnv
77886
3,5-dicloropiridin-2-amina
NC1=NC=C(Cl)C=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3, 5-dichloropyridine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 79°C to 83°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2(C5H2N)NH2
Cantidad 5 g
Beilstein 22, 430
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.01
Porcentaje de pureza ≥96.0% (HPLC)
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-3,5-dichloropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.