Learn More
Ácido 2-amino-3,5-diclorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
2-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid, is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el ácido 2-amino-3,5-diclorobenzoico ess una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
este material es estable si se almacena en condiciones adecuadas. Evítese la luz y el calor excesivo. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
el ácido 2-amino-3,5-diclorobenzoico ess una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
este material es estable si se almacena en condiciones adecuadas. Evítese la luz y el calor excesivo. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid |
Punto de fusión | 225°C to 227°C |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 779100 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.03 |
Porcentaje de pureza | 97% |