Learn More
Alfa Aesar™ 2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64155.06
Detalles adicionales : CAS : 68385-95-5 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15441229
  • 114.00€ / 5 g
Fecha estimada de envío
12-01-2021
68385-95-5
275.931
WLZCMGXAEXFAQA-UHFFFAOYSA-N
2734082
C1=C(C=C(C(=C1Br)N)C#N)Br
C7H4Br2N2
MFCD00179571
3,5-dibromo-2-aminobenzonitrile, 2-amino-3,5-dibromo-benzonitrile, benzonitrile,2-amino-3,5-dibromo, buttpark 37\12-53, 3,5-dibromoanthranilonitrile, 2-amino-3,5-dibromobenzenecarbonitrile, pubchem14450, 2-amino-3,5-dibromobenzonitrile
2-amino-3,5-dibromobenzonitrilo
Especificaciones
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
5g
C7H4Br2N2
2834670
WLZCMGXAEXFAQA-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3,5-dibromobenzonitrilo
2734082
Sólido
152°C to 156°C (literature)
68385-95-5
MFCD00179571
3,5-dibromo-2-aminobenzonitrile, 2-amino-3,5-dibromo-benzonitrile, benzonitrile,2-amino-3,5-dibromo, buttpark 37\12-53, 3,5-dibromoanthranilonitrile, 2-amino-3,5-dibromobenzenecarbonitrile, pubchem14450, 2-amino-3,5-dibromobenzonitrile
C1=C(C=C(C(=C1Br)N)C#N)Br
275.931
275.93
97%
Videos
SDS Documentos