Learn More
Ácido 2-amino-3,4-dimetilbenzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028161
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
50419-58-4
C9H11NO2
165.19
MFCD00130041
MUOBMUYSNYMSDM-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3,4-dimethyl-benzoic acid, 3,4-dimethylanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3,4-dimethyl, pubchem4683, acmc-1aomr, ksc272a3h, 2-amino-3,4-dimethyl benzoic acid
282450
ácido 2-amino-3,4-dimetilbenzoico
CC1=CC=C(C(O)=O)C(N)=C1C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
50419-58-4
C9H11NO2
165.19
MFCD00130041
MUOBMUYSNYMSDM-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3,4-dimethyl-benzoic acid, 3,4-dimethylanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3,4-dimethyl, pubchem4683, acmc-1aomr, ksc272a3h, 2-amino-3,4-dimethyl benzoic acid
282450
ácido 2-amino-3,4-dimetilbenzoico
CC1=CC=C(C(O)=O)C(N)=C1C
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-amino-3,4-dimetilbenzoico es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Punto de fusión ∼176°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza ≥98%