Learn More
2-Amino-2-metil-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735477
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
124-68-5
C4H11NO
89.14
MFCD00008051
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-methyl-1-propanol, isobutanol-2-amine, 1-propanol, 2-amino-2-methyl, amp regular, 2-aminoisobutanol, aminomethylpropanol, 2-amino-2-methylpropanol, 2-methyl-2-aminopropanol, 2-aminodimethylethanol, hydroxy-tert-butylamine
11807
2-amino-2-metilpropan-1-ol
CC(C)(N)CO
124-68-5
C4H11NO
89.14
MFCD00008051
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-methyl-1-propanol, isobutanol-2-amine, 1-propanol, 2-amino-2-methyl, amp regular, 2-aminoisobutanol, aminomethylpropanol, 2-amino-2-methylpropanol, 2-methyl-2-aminopropanol, 2-aminodimethylethanol, hydroxy-tert-butylamine
11807
2-amino-2-metilpropan-1-ol
CC(C)(N)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2-methyl-1-propanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 31.0°C to 32.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 165.0°C
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C(NH2)CH2OH
Índice de refracción 1.4470 to 1.4490
Cantidad 500 mL
Beilstein 04, III, 783
Fieser 01,37; 03,14; 06,20
Índice Merck 15, 446
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohols
Viscosidad 102 mPa.s (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión