Learn More
(±)-2-Amino-1-feniletanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689874
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
7568-93-6
C8H11NO
137.18
MFCD00008137
ULSIYEODSMZIPX-UHFFFAOYNA-N
phenylethanolamine, 2-hydroxy-2-phenylethylamine, phenethanolamine, beta-hydroxyphenethylamine, 2-phenyl-2-hydroxyethylamine, bisnorephedrine, beta-phenethanolamine, alpha-aminomethyl benzyl alcohol, 2-amino-1-phenylethan-1-ol, 2-amino-1-phenyl-1-ethanol
1000
CHEBI:16343
2-amino-1-feniletanol
NCC(O)C1=CC=CC=C1
7568-93-6
C8H11NO
137.18
MFCD00008137
ULSIYEODSMZIPX-UHFFFAOYNA-N
phenylethanolamine, 2-hydroxy-2-phenylethylamine, phenethanolamine, beta-hydroxyphenethylamine, 2-phenyl-2-hydroxyethylamine, bisnorephedrine, beta-phenethanolamine, alpha-aminomethyl benzyl alcohol, 2-amino-1-phenylethan-1-ol, 2-amino-1-phenyl-1-ethanol
1000
CHEBI:16343
2-amino-1-feniletanol
NCC(O)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (±)-2-Amino-1-phenylethanol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 56.0°C to 60.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 160.0°C (17.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH2CH(C6H5)OH
Índice de refracción 1.5580 to 1.5600
Cantidad 10 g
Índice Merck 15, 7399
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (#1)-2-Amino-1-phenylethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.