Learn More
2-Amino-1,3,4-tiadiazol, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-58828
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
4005-51-0
MFCD00003107
QUKGLNCXGVWCJX-UHFFFAOYSA-N
2-amino-1,3,4-thiadiazole, aminothiadiazole, 2-aminothiadiazole, atda, aminothiadazole, unii-6l41aok74p, 1,3,4-thiadiazole, 2-amino, 1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
19909
1,3,4-tiadiazol-2-amina
C1=NN=C(S1)N
4005-51-0
MFCD00003107
QUKGLNCXGVWCJX-UHFFFAOYSA-N
2-amino-1,3,4-thiadiazole, aminothiadiazole, 2-aminothiadiazole, atda, aminothiadazole, unii-6l41aok74p, 1,3,4-thiadiazole, 2-amino, 1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
19909
1,3,4-tiadiazol-2-amina
C1=NN=C(S1)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-1, 3, 4-thiadiazole
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 189.0°C to 192.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C2H3N3S
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,halogenated solvents,alcohol
Peso molecular (g/mol) 101.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-1,3,4-thiadiazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.