Learn More
Alfa Aesar™ 2-Amidinopyridine hydrochloride, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ A10942.14
Detalles adicionales : CAS : 51285-26-8 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11494353
  • 645.00€ / 25 g
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
51285-26-8
157.601
GMHCEDDZKAYPLB-UHFFFAOYSA-N
12403615
C1=CC=NC(=C1)C(=N)N.Cl
C6H8ClN3
MFCD00052271
picolinimidamide hydrochloride, pyridine-2-carboximidamide hydrochloride, 2-amidinopyridine hydrochloride, pyridine-2-carboxamidine hydrochloride, picolinamidine hydrochloride, picolinamidine hcl, picolinimidamide hcl, pyridine-2-carboximidamide, hcl, 2-amidinopyridine, 2-amidinopyridinium chloride
pyridine-2-carboximidamide;hydrochloride
Especificaciones
2-Amidinopyridine hydrochloride
25g
C6H8ClN3
3562671
GMHCEDDZKAYPLB-UHFFFAOYSA-N
pyridine-2-carboximidamide;hydrochloride
12403615
97%
148°C to 152°C
51285-26-8
MFCD00052271
picolinimidamide hydrochloride, pyridine-2-carboximidamide hydrochloride, 2-amidinopyridine hydrochloride, pyridine-2-carboxamidine hydrochloride, picolinamidine hydrochloride, picolinamidine hcl, picolinimidamide hcl, pyridine-2-carboximidamide, hcl, 2-amidinopyridine, 2-amidinopyridinium chloride
C1=CC=NC(=C1)C(=N)N.Cl
157.601
157.6