Learn More
Ácido 2-(acetiloxi)-3-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(Acetyloxy)-3-methylbenzoic acid |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.19 |
Porcentaje de pureza | 97% |