Learn More
2-Acetilnaftaleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Descripción
2-Acetylnaphthalene is used as a flavoring agent in food. It serves as an intermediate in the preparation of piperidinyl pyrazoles as potent DNA gyrase inhibitors. Further, it is used in air care products, cleaning and furnishing care products. In addition to this, it is used in the synthesis of aromatic enone and dienone analogues of curcumin as angiogenesis inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-acetilnaftaleno se utiliza como agente saborizante en los alimentos. Sirve como intermediario en la preparación de piperidinil pirazoles como potentes inhibidores de girasa ADN. Además, se utiliza en productos de cuidado del aire, productos de cuidado de mobiliario y limpieza. Asimismo, se utiliza en la síntesis de análogos aromáticos de enona y dienona de la curcumina como inhibidores de angiogénesis.
Solubilidad
Soluble en etanol, acetona y éter. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes de reducción fuertes.
El 2-acetilnaftaleno se utiliza como agente saborizante en los alimentos. Sirve como intermediario en la preparación de piperidinil pirazoles como potentes inhibidores de girasa ADN. Además, se utiliza en productos de cuidado del aire, productos de cuidado de mobiliario y limpieza. Asimismo, se utiliza en la síntesis de análogos aromáticos de enona y dienona de la curcumina como inhibidores de angiogénesis.
Solubilidad
Soluble en etanol, acetona y éter. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes de reducción fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Acetylnaphthalene |
Punto de fusión | 52°C to 56°C |
Punto de ebullición | 300°C to 301°C |
Temperatura de inflamación | 168°C (334°F) |
Cantidad | 50 g |
Número UN | UN3077 |
Beilstein | 774965 |
Información de solubilidad | Soluble in ethanol,acetone and ether. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.21 |
Porcentaje de pureza | 99% |