Learn More
Alfa Aesar™ 2-Acetilnaftaleno, 99 %
Marca:  Alfa Aesar™ A14793.30
Detalles adicionales : CAS : 93-08-3 Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11442527
  • 56.46€ / 250 g
En stock, listo para ser enviado: 1
Descripción
Descripción
Aplicaciones
El 2-acetilnaftaleno se utiliza como agente saborizante en los alimentos. Sirve como intermediario en la preparación de piperidinil pirazoles como potentes inhibidores de girasa ADN. Además, se utiliza en productos de cuidado del aire, productos de cuidado de mobiliario y limpieza. Asimismo, se utiliza en la síntesis de análogos aromáticos de enona y dienona de la curcumina como inhibidores de angiogénesis.
Solubilidad
Soluble en etanol, acetona y éter. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes de reducción fuertes.
Especificaciones
93-08-3
170.211
XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
7122
1-naftalen-2-iletanona
C12H10O
MFCD00004108
2-acetylnaphthalene, 2-acetonaphthone, 2'-acetonaphthone, methyl 2-naphthyl ketone, acetonaphthone, 1-naphthalen-2-yl ethanone, 1-2-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-naphthalenyl, oranger cyrstals, 2-naphthyl methyl ketone
CHEBI:52364
CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Especificaciones
2-Acetylnaphthalene
300°C to 301°C
250g
C12H10O
UN3077
2-acetylnaphthalene, 2-acetonaphthone, 2'-acetonaphthone, methyl 2-naphthyl ketone, acetonaphthone, 1-naphthalen-2-yl ethanone, 1-2-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-naphthalenyl, oranger cyrstals, 2-naphthyl methyl ketone
XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
1-naftalen-2-iletanona
7122
170.21
168°C (334°F)
52°C to 56°C
93-08-3
MFCD00004108
774965
Soluble in ethanol,acetone and ether. Insoluble in water.
CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
170.211
CHEBI:52364
99%
Videos
SDS Documentos