Learn More
2-Acetylbutyrolactone, 99+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 102492500
Detalles adicionales : CAS : 517-23-7 Peso : 0.34500kg
Cantidad. 250mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10438050
  • 61.70€ / 250 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
517-23-7
128.127
OMQHDIHZSDEIFH-UHFFFAOYSA-N
10601
CC(=O)C1CCOC1=O
C6H8O3
MFCD00005394
2-acetylbutyrolactone, 3-acetyldihydrofuran-2 3h-one, alpha-acetylbutyrolactone, alpha-acetyl-gamma-butyrolactone, 3-acetyldihydro-2 3h-furanone, 2 3h-furanone, 3-acetyldihydro, 3-acetyltetrahydrofuran-2-one, 2-oxo-3-acetyltetrahydrofuran, 3-acetyltetrahydro-2-furanone, 3-acetyl-2 3h-4,5-dihydrofuranone
3-acetyloxolan-2-one
Especificación
2-Acetylbutyrolactone
Glass bottle
Undesignated
99+%
99.0
99+%
MFCD00005394
2-acetylbutyrolactone, 3-acetyldihydrofuran-2 3h-one, alpha-acetylbutyrolactone, alpha-acetyl-gamma-butyrolactone, 3-acetyldihydro-2 3h-furanone, 2 3h-furanone, 3-acetyldihydro, 3-acetyltetrahydrofuran-2-one, 2-oxo-3-acetyltetrahydrofuran, 3-acetyltetrahydro-2-furanone, 3-acetyl-2 3h-4,5-dihydrofuranone
CC(=O)C1CCOC1=O
128.127
128.13
≥99.0%
Authentic
1.4580 to 1.4610 (20°C, 589nm)
250mL
517-23-7
100.0
C6H8O3
15, 78
OMQHDIHZSDEIFH-UHFFFAOYSA-N
3-acetyloxolan-2-one
10601
Liquid
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-Acetylbutyrolactone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación