Learn More
2'-Acetonaphthone, 99%, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 158885000
Detalles adicionales : CAS : 93-08-3 Peso : 0.58000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10397520
  • 70.40€ / 500 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
93-08-3
170.21
XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
7122
1-naphthalen-2-ylethanone
C12H10O
MFCD00004108
2-acetylnaphthalene, 2-acetonaphthone, 2'-acetonaphthone, methyl 2-naphthyl ketone, acetonaphthone, 1-naphthalen-2-yl ethanone, 1-2-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-naphthalenyl, oranger cyrstals, 2-naphthyl methyl ketone
CHEBI:52364
CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Especificaciones
2'-Acetonaphthone
Authentic
300.0°C to 301.0°C
53.0°C to 56.0°C
99%
98.5
98.5% min. (GC)
C10H7COCH3
07, 402
Solubility in water: insoluble
CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
170.21
CHEBI:52364
Fine Crystalline Powder and Chunks
168°C
Plastic bottle
White
500g
93-08-3
100.0
C12H10O
MFCD00004108
2-acetylnaphthalene, 2-acetonaphthone, 2'-acetonaphthone, methyl 2-naphthyl ketone, acetonaphthone, 1-naphthalen-2-yl ethanone, 1-2-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-naphthalenyl, oranger cyrstals, 2-naphthyl methyl ketone
XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
1-naphthalen-2-ylethanone
7122
170.21
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2'-Acetonaphthone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
SDS Documentos