Learn More
2-paracetamol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3211567
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
614-80-2
C8H9NO2
151.16
MFCD00002181
ADVGKWPZRIDURE-UHFFFAOYSA-N
2-acetamidophenol, n-2-hydroxyphenyl acetamide, 2'-hydroxyacetanilide, o-hydroxyacetanilide, 2-acetaminophenol, 2-hydroxyacetanilide, o-acetamidophenol, o-acetylamino phenol, 2-acetylamino phenol, o-acetaminophenol
11972
N-(2-hidroxifenil)acetamida
CC(=O)NC1=CC=CC=C1O
614-80-2
C8H9NO2
151.16
MFCD00002181
ADVGKWPZRIDURE-UHFFFAOYSA-N
2-acetamidophenol, n-2-hydroxyphenyl acetamide, 2'-hydroxyacetanilide, o-hydroxyacetanilide, 2-acetaminophenol, 2-hydroxyacetanilide, o-acetamidophenol, o-acetylamino phenol, 2-acetylamino phenol, o-acetaminophenol
11972
N-(2-hidroxifenil)acetamida
CC(=O)NC1=CC=CC=C1O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Acetamidophenol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 207°C to 210°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3CONHC6H4OH
Cantidad 25 g
Beilstein 13,37
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol,alkaline solutions,slightly in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Acetamidophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.