Learn More
Ácido 2-acetamidoacrílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
2-Acetamidoacrylic acid is used as an antioxidant as well as a monomer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-acetamidoacrílico se utiliza como antioxidante y monómero.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido. Ligeramente soluble en agua y metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El ácido 2-acetamidoacrílico se utiliza como antioxidante y monómero.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido. Ligeramente soluble en agua y metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Acetamidoacrylic acid |
Punto de fusión | ∽190°C (decomposition) |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 1812032 |
Información de solubilidad | Soluble in dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in water and methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.12 |
Porcentaje de pureza | 99% |