missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 2-([(9H-fluoren-9-ilmetoxi)carbonil]amino)-4-metilpentanoico, 97 %, Maybridge

Catalog Number 10799595
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 10 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Nombre del producto químico o material 2-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-4-methylpentanoic acid
CAS 35661-60-0
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C21H23NO4
Fórmula lineal FMOC-NHCH(COOH)CH2CH(CH3)2
Número MDL MFCD00037133
Cantidad 10g
Condición de rotación específica − 26.00 (24.00°C c=1,DMF)
Sinónimo fmoc-l-leucine, fmoc-leu-oh, fmoc-l-leu-oh, n-fmoc-l-leucine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-leucine, fmoc-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-leucine, unii-kf18f70uf3, fmoc-leu, n-alpha-fmoc-l-leucine
Clave InChI CBPJQFCAFFNICX-IBGZPJMESA-N
SMILES CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-4-metilpentanoico
Peso molecular (g/mol) 353.418
PubChem CID 1549133
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.42
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'