Learn More
2,9-Dimetil-4,7-difenil-1,10-fenantrolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757490
57.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4733-39-5
C26H20N2
360.46
MFCD00004972
STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
bathocuproine, bathocuproin, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl, unii-9thp2v94fx, 9thp2v94fx, 2,9-dimethyl-4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline, pubchem19657, bathocuproin 1g, bidd:gt0563
65149
2,9-dimetil-4,7-difenil-1,10-fenantrolina
CC1=CC(C2=CC=CC=C2)=C2C=CC3=C(C=C(C)N=C3C2=N1)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4733-39-5
C26H20N2
360.46
MFCD00004972
STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
bathocuproine, bathocuproin, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl, unii-9thp2v94fx, 9thp2v94fx, 2,9-dimethyl-4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline, pubchem19657, bathocuproin 1g, bidd:gt0563
65149
2,9-dimetil-4,7-difenil-1,10-fenantrolina
CC1=CC(C2=CC=CC=C2)=C2C=CC3=C(C=C(C)N=C3C2=N1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 277°C to 285°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 23, IV, 2160
Índice Merck 15, 1005
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,2-propanol,chloroform,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.45
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo