Learn More
2,8-Bis(trifluorometil)-4-quinolinol, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-70361
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
35853-41-9
C11H5F6NO
281.15
MFCD00075091
JIWHKBAFGFPZKM-UHFFFAOYSA-N
2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxyquinoline, 2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-ol, 2,8-bis trifluoromethyl-4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl-1h-quinolin-4-one, 2,8-bis-trifluoromethyl-quinolin-4-ol, cc-pmlsc-dma-p104, 4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl, 2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxy quinoleine, 2,8-di trifluoromethyl quinolin-4-ol, pubchem5934
736140
2,8-bis(trifluorometil)-1H-quinolin-4-ona
C1=CC2=C(C(=C1)C(F)(F)F)NC(=CC2=O)C(F)(F)F
35853-41-9
C11H5F6NO
281.15
MFCD00075091
JIWHKBAFGFPZKM-UHFFFAOYSA-N
2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxyquinoline, 2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-ol, 2,8-bis trifluoromethyl-4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl-1h-quinolin-4-one, 2,8-bis-trifluoromethyl-quinolin-4-ol, cc-pmlsc-dma-p104, 4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl, 2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxy quinoleine, 2,8-di trifluoromethyl quinolin-4-ol, pubchem5934
736140
2,8-bis(trifluorometil)-1H-quinolin-4-ona
C1=CC2=C(C(=C1)C(F)(F)F)NC(=CC2=O)C(F)(F)F
Nombre del producto químico o material 2, 8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 130.0°C to 134.0°C
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido