Learn More
Molecular Probes™ 2',7'-Difluorofluorescein (Oregon Green™ 488)
2',7'-difluorofluoresceína (Oregon Green™ 488)
Marca:  Molecular Probes™ D6145
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Código de producto. 11560336
  • 170.00€ / 10 miligramos
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Oregon Green™ 488 puede usarse como estándar de referencia para conjugados de Oregon Green™ 488 o un sensor de pH de soluciones moderadamente ácidas (pKa ∼4,7)
Especificaciones
Especificaciones
10 mg
Se debe almacenar a temperatura ambiente y protegerlo de la luz.
Oregon Green™
2',7'-difluorofluoresceína
Temperatura ambiente