Learn More
2',7'-diclorofluoresceína 3',6'-diacetato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10419491
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2044-85-1
C24H14Cl2O7
485.27
MFCD00037501
VQVUBYASAICPFU-UHFFFAOYSA-N
104913
acetato (6'-acetiloxy-2',7'-dicloro-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanteno]-3'-il)
CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1Cl)C1(OC(=O)C3=CC=CC=C13)C1=CC(Cl)=C(OC(C)=O)C=C1O2
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2044-85-1
C24H14Cl2O7
485.27
MFCD00037501
VQVUBYASAICPFU-UHFFFAOYSA-N
104913
acetato (6'-acetiloxy-2',7'-dicloro-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanteno]-3'-il)
CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1Cl)C1(OC(=O)C3=CC=CC=C13)C1=CC(Cl)=C(OC(C)=O)C=C1O2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2', 7'-Dichlorofluorescein 3', 6'-diacetate
Punto de fusión 239°C to 246°C
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Beilstein 19, IV, 2912
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.27
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Envase Frasco de vidrio
Color Incoloro a blanco
Cantidad 5 g
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.