Learn More
2,7-Dibromofluoreno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757456
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
16433-88-8
C13H8Br2
324.02
MFCD00019048
AVXFJPFSWLMKSG-UHFFFAOYSA-N
2,7-dibromofluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo, fluorene, 2,7-dibromo, fluorene,7-dibromo, 2, 7-dibromofluorene, 2,7-di bromo fluorene, 9h-fluorene,7-dibromo, acmc-1c8sn, ksc491i1j
140073
2,7-dibromo-9H-fluorene
BrC1=CC=C2C(CC3=CC(Br)=CC=C23)=C1
16433-88-8
C13H8Br2
324.02
MFCD00019048
AVXFJPFSWLMKSG-UHFFFAOYSA-N
2,7-dibromofluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo, fluorene, 2,7-dibromo, fluorene,7-dibromo, 2, 7-dibromofluorene, 2,7-di bromo fluorene, 9h-fluorene,7-dibromo, acmc-1c8sn, ksc491i1j
140073
2,7-dibromo-9H-fluorene
BrC1=CC=C2C(CC3=CC(Br)=CC=C23)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 7-Dibromofluorene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 164.0°C to 167.0°C
Color White
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.01
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,7-Dibromofluorene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.