Learn More
2,7-Dibromo-9-fluorenone, 96%
Product Code. 11425670
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11425670 5 g 5g
11415670 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11425670 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H25919.06
 Restricted Item
En stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 14348-75-5 | C13H6Br2O | 337.998 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14348-75-5
Molecular Formula C13H6Br2O
Molecular Weight (g/mol) 337.998
MDL Number MFCD00010790
InChI Key CWGRCRZFJOXQFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dibromo-9-fluorenone, 2,7-dibromo-9h-fluoren-9-one, 2,7-dibromo-fluoren-9-one, 2,7-dibromofluorenone, 2,7-dibromo-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, 2,7-dibromo, 2,7-dibrom-9h-fluoren-9-on, pubchem19652, acmc-209cqp, maybridge1_002427
PubChem CID 259922
IUPAC Name 2,7-dibromofluoren-9-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)C3=C2C=CC(=C3)Br
Specifica
Melting Point 195°C to 196°C
Quantity 5 g
Formula Weight 337.99
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material 2,7-Dibromo-9-fluorenone
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.