Learn More
Diclorhidrato de 2,7-diaminofluoreno, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10204261
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 7-Diaminofluorene dihydrochloride
CAS 13548-69-1
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 260°C to 310°C
Color De beige grisáceo a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C13H12N2·2HCl
Número MDL MFCD00012535
Cantidad 1 g
Sinónimo 9h-fluorene-2,7-diamine dihydrochloride, 2,7-diaminofluorene dihydrochloride, 2,7-diamino-fluoren dihydrochloride, 2,7-diaminofluorene di hydrochloride, 2,7-diaminofluorenedihydrochloride, 2,7-diaminofluorene2hcl, 2,7-fluorenyldiamine2hcl, acmc-209c0q, 2,7-diaminofluorene di hcl, 2,7-fluorenediammonium dichloride
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: sparingly soluble in ethanol and acetone,insoluble in ether
Clave InChI QJXYCUYLZDQRIN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)N)C3=C1C=C(C=C3)N.Cl.Cl
Nombre IUPAC 9H-fluoreno-2,7-diamina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 269.17
PubChem CID 11543576
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,7-Diaminofluorene dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.