Learn More
2,6-Pyridinedimethanol, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 167550250
Detalles adicionales : CAS : 1195-59-1 Peso : 0.07500kg
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10626952
  • 147.50€ / 25 g
En stock 5
Añadir a la cesta
Especificación
1195-59-1
139.154
WWFMINHWJYHXHF-UHFFFAOYSA-N
70957
C1=CC(=NC(=C1)CO)CO
C7H9NO2
MFCD00006351
2,6-pyridinedimethanol, pyridine-2,6-diyldimethanol, 2,6-bis hydroxymethyl pyridine, 6-hydroxymethyl pyridin-2-yl methanol, pyridine-2,6-dimethanol, 2,6-dihydroxymethylpyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl pyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl-pyridine, 2,6-pyridinyl dimethanol, 6-hydroxymethyl-2-pyridyl methan-1-ol
[6-(hydroxymethyl)pyridin-2-yl]methanol
Especificación
2, 6-Pyridinedimethanol
Glass bottle
112°C to 115°C
1195-59-1
100.0
C7H9NO2
MFCD00006351
WWFMINHWJYHXHF-UHFFFAOYSA-N
[6-(hydroxymethyl)pyridin-2-yl]methanol
70957
Crystalline Powder
Authentic
Yellow to Beige
25g
97.5
98%
(C5H3N)(CH2OH)2
2,6-pyridinedimethanol, pyridine-2,6-diyldimethanol, 2,6-bis hydroxymethyl pyridine, 6-hydroxymethyl pyridin-2-yl methanol, pyridine-2,6-dimethanol, 2,6-dihydroxymethylpyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl pyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl-pyridine, 2,6-pyridinyl dimethanol, 6-hydroxymethyl-2-pyridyl methan-1-ol
C1=CC(=NC(=C1)CO)CO
139.154
139.15
97.5 to 102.5% (total base)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2,6-Pyridinedimethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación