Learn More
2,6-Dinitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
2,6-Dinitroaniline is used for organic synthesis intermediates, dyes intermediates, used in the preparation of 2,6-dinitroiodobenzene. It act as a precursor for various new 1,2,3-trisubstituted halobenzene derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,6-dinitroanilina se utiliza para los intermedios de la síntesis orgánica, los intermedios de los colorantes, así como en la preparación del 2,6-dinitroyodobenceno. Actúa como precursor de varios nuevos derivados del halobenceno 1,2,3-trisustituido.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar alejado de ácidos fuertes, cloruros ácidos y anhídridos de ácido.
La 2,6-dinitroanilina se utiliza para los intermedios de la síntesis orgánica, los intermedios de los colorantes, así como en la preparación del 2,6-dinitroyodobenceno. Actúa como precursor de varios nuevos derivados del halobenceno 1,2,3-trisustituido.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar alejado de ácidos fuertes, cloruros ácidos y anhídridos de ácido.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,6-Dinitroaniline |
Punto de fusión | ∼136°C (decomposition) |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN1596 |
Beilstein | 2214886 |
Índice Merck | 14,3271 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.12 |
Porcentaje de pureza | 98% |