Learn More
2,6-Dimetiltiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11440853
58.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
118-72-9
C8H9S
137.22
MFCD00010021
QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-M
2,6-dimethylthiophenol, 2,6-dimethyl thiophenol, benzenethiol, 2,6-dimethyl, 2,6-xylenethiol, 2,6-xylyl mercaptan, 2,6-dimethylphenylthiol, 2,6-dimethyl-benzenethiol, fema no. 3666, 2,6-dimethylbenzolthiol, 2,6-thioxylenol
61045
2,6-dimetilbencenotiol
CC1=CC=CC(C)=C1[S-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
118-72-9
C8H9S
137.22
MFCD00010021
QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-M
2,6-dimethylthiophenol, 2,6-dimethyl thiophenol, benzenethiol, 2,6-dimethyl, 2,6-xylenethiol, 2,6-xylyl mercaptan, 2,6-dimethylphenylthiol, 2,6-dimethyl-benzenethiol, fema no. 3666, 2,6-dimethylbenzolthiol, 2,6-thioxylenol
61045
2,6-dimetilbencenotiol
CC1=CC=CC(C)=C1[S-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylthiophenol
Densidad 1.038
Punto de ebullición 122°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.5749
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 1099405
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.23
Porcentaje de pureza 97%