Learn More
2,6-Dimetilpiperazina, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10441104
Click to view available options
Cantidad:
25 g
108-49-6
C6H14N2
114.19
MFCD07772435,MFCD00005956
IFNWESYYDINUHV-UHFFFAOYNA-N
piperazine, 2,6-dimethyl, 3,5-dimethylpiperazine, 2,6-dimethyl-piperazine, 2,6-dimethyl piperazine, 2r,6s-rel-2,6-dimethylpiperazine, pubchem8571, 2,6 dimethylpiperazine, 2,6-dimehtylpiperazine, piperazine,6-dimethyl, acmc-1bolo
66056
2,6-dimetilpiperazina
CC1CNCC(C)N1
108-49-6
C6H14N2
114.19
MFCD07772435,MFCD00005956
IFNWESYYDINUHV-UHFFFAOYNA-N
piperazine, 2,6-dimethyl, 3,5-dimethylpiperazine, 2,6-dimethyl-piperazine, 2,6-dimethyl piperazine, 2r,6s-rel-2,6-dimethylpiperazine, pubchem8571, 2,6 dimethylpiperazine, 2,6-dimehtylpiperazine, piperazine,6-dimethyl, acmc-1bolo
66056
2,6-dimetilpiperazina
CC1CNCC(C)N1
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dimethylpiperazine
Punto de fusión 108.0°C to 113.0°C
Punto de ebullición 162.0°C
Temperatura de inflamación 44°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 25 g
Beilstein 23,I,8
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethylpiperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.