Learn More
Isotiocianato de 2,6-dimetilfenil, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 6-Dimethylphenyl isothiocyanate |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.24 |
Cantidad | 25 g |