Learn More
2,6-Dimethylbenzonitrile, 99%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 355590250
Detalles adicionales : CAS : 6575-13-9 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15325736
  • 294.20€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
6575-13-9
131.178
benzonitrile, 2,6-dimethyl, unii-1zh37s5b0z, 2,6-dimethylbenzenecarbonitrile, 2,6-dimethyl-benzonitrile, 2-cyano-m-xylene, ksc494c5t, 2,6-dimethylbenz0nitrile, 3-cyano-2,4-dimethylphenyl
2,6-dimethylbenzonitrile
C9H9N
QSACPWSIIRFHHR-UHFFFAOYSA-N
81057
CC1=C(C(=CC=C1)C)C#N
Especificación
2,6-Dimethylbenzonitrile
88.0°C to 92.0°C
6575-13-9
benzonitrile, 2,6-dimethyl, unii-1zh37s5b0z, 2,6-dimethylbenzenecarbonitrile, 2,6-dimethyl-benzonitrile, 2-cyano-m-xylene, ksc494c5t, 2,6-dimethylbenz0nitrile, 3-cyano-2,4-dimethylphenyl
CC1=C(C(=CC=C1)C)C#N
131.178
131.18
Authentic
25g
C9H9N
QSACPWSIIRFHHR-UHFFFAOYSA-N
2,6-dimethylbenzonitrile
81057
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethylbenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.