Learn More
Ácido 2,6-dimetilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027675
28.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
100379-00-8
C8H11BO2
149.98
MFCD01009693
ZXDTWWZIHJEZOG-UHFFFAOYSA-N
2,6-dimethylphenyl boronic acid, 2,6-dimethylbenzeneboronic acid, 2,6-dimethylphenyl boranediol, 2,6-dimethylboronic acid, m-xylene-2-boronic acid, 2,6-dimethyl-phenylboronic acid, boronic acid, 2,6-dimethylphenyl, 2-borono-m-xylene, pubchem16357, acmc-1c3za
583322
Ácido (2,6-dimetilfenil) borónico
CC1=CC=CC(C)=C1B(O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
100379-00-8
C8H11BO2
149.98
MFCD01009693
ZXDTWWZIHJEZOG-UHFFFAOYSA-N
2,6-dimethylphenyl boronic acid, 2,6-dimethylbenzeneboronic acid, 2,6-dimethylphenyl boranediol, 2,6-dimethylboronic acid, m-xylene-2-boronic acid, 2,6-dimethyl-phenylboronic acid, boronic acid, 2,6-dimethylphenyl, 2-borono-m-xylene, pubchem16357, acmc-1c3za
583322
Ácido (2,6-dimetilfenil) borónico
CC1=CC=CC(C)=C1B(O)O
It is used as a reagent for palladium catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reactions, Pd-catalyzed homocouplings, Rhodium(I)-catalyzed 1,4-addition reactions. It is used in the preparation of protein kinase inhibitors, G Protein-Coupled Receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo para reacciones de acoplamiento de Suzuki-Miyaura catalizadas por paladio, homoacoplamientos catalizados por Pd, reacciones de adición 1,4 catalizadas por rodio(I). Se utiliza en la preparación de inhibidores de la proteína quinasa, receptor acoplado a proteína G.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 120°C to 126°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.99
Porcentaje de pureza 97%