Learn More
Alfa Aesar™ 2,6-Dimethylbenzaldehyde, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64503.22
Detalles adicionales : CAS : 1123-56-4 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451749
  • 568.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-02-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
An aldehyde containing building block used for proteomics research
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Air Sensitive. Store away form air. Store in cool, dry place in tightly closed container. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
Especificaciones
1123-56-4
134.178
QOJQBWSZHCKOLL-UHFFFAOYSA-N
583841
CC1=C(C(=CC=C1)C)C=O
C9H10O
MFCD00128003
m-xylene-2-carboxaldehyde, 2,6-dimethyl-benzaldehyde, 2-formyl-m-xylene, benzaldehyde, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylbenzaldehyd, acmc-1bown, 2,6-dimethyl benzaldehyde, ksc493s1p, pharmabridge p-2713, 2,6-dimethylbenzaldehyde
2,6-dimethylbenzaldehyde
Especificaciones
2,6-Dimethylbenzaldehyde
1.548
230°C (literature)
27°C to 30°C (literature)
1123-56-4
MFCD00128003
m-xylene-2-carboxaldehyde, 2,6-dimethyl-benzaldehyde, 2-formyl-m-xylene, benzaldehyde, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylbenzaldehyd, acmc-1bown, 2,6-dimethyl benzaldehyde, ksc493s1p, pharmabridge p-2713, 2,6-dimethylbenzaldehyde
QOJQBWSZHCKOLL-UHFFFAOYSA-N
2,6-dimethylbenzaldehyde
583841
Solid
96°C (205°F)
Air Sensitive
White to Yellow
100g
C9H10O
907019
Slightly soluble in water.
CC1=C(C(=CC=C1)C)C=O
134.178
134.18
97%
Videos
SDS Documentos