Learn More
2,6-Dimetoxifenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027474
24.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
91-10-1
C8H10O3
154.17
MFCD00064434
KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
syringol, pyrogallol 1,3-dimethyl ether, 1,3-dimethyl pyrogallate, phenol, 2,6-dimethoxy, 2-hydroxy-1,3-dimethoxybenzene, 1,3-di-o-methylpyrogallol, 1,3-dimethoxy-2-hydroxybenzene, 2,6-dimethoxy-phenol, pyrogallol dimethylether, 2,6-dwumetoksyfenol
7041
CHEBI:955
2,6-dimethoxyphenol
COC1=CC=CC(OC)=C1O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
91-10-1
C8H10O3
154.17
MFCD00064434
KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
syringol, pyrogallol 1,3-dimethyl ether, 1,3-dimethyl pyrogallate, phenol, 2,6-dimethoxy, 2-hydroxy-1,3-dimethoxybenzene, 1,3-di-o-methylpyrogallol, 1,3-dimethoxy-2-hydroxybenzene, 2,6-dimethoxy-phenol, pyrogallol dimethylether, 2,6-dwumetoksyfenol
7041
CHEBI:955
2,6-dimethoxyphenol
COC1=CC=CC(OC)=C1O
It is used in smoke flavors, whisky, rum, tea, spice, savory, seafood, meat, liquorices, coffee, and nut flavors. It is reported to be the single most important flavor chemical in smoke flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en sabores ahumados, whisky, ron, té, especias, alimentos salados, mariscos, carne, regaliz, café y frutos secos. Se ha descrito como el producto químico saborizante más importante de los sabores ahumados.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethoxyphenol
Punto de fusión 50°C to 57°C
Punto de ebullición 261°C
Temperatura de inflamación 140°C (284°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1526871
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.16
Porcentaje de pureza 99%