missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isocianato de 2,6-diisopropilfenil, 94 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7045413
21.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
28178-42-9
C13H17NO
203.29
MFCD00008882
FEUFNKALUGDEMQ-UHFFFAOYSA-N
2,6-diisopropylphenyl isocyanate, 2,6-diisopropylphenylisocyanate, 2-isocyanato-1,3-diisopropylbenzene, benzene, 2-isocyanato-1,3-bis 1-methylethyl, isocyanic acid 2,6-diisopropylphenyl ester, isocyanic acid, 2,6-diisopropylphenyl ester, 1,3-bis 1-methylethyl-2-isocyanatobenzene, 2,6-bis 1-methylethyl phenyl isocyanate, 2-isocyanato-1,3-di propan-2-yl benzene, benzene, 1,3-bis 1-methylethyl-2-isocyanato
92259
2-isocyanato-1,3-bis(propan-2-yl)benzene
CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N=C=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
28178-42-9
C13H17NO
203.29
MFCD00008882
FEUFNKALUGDEMQ-UHFFFAOYSA-N
2,6-diisopropylphenyl isocyanate, 2,6-diisopropylphenylisocyanate, 2-isocyanato-1,3-diisopropylbenzene, benzene, 2-isocyanato-1,3-bis 1-methylethyl, isocyanic acid 2,6-diisopropylphenyl ester, isocyanic acid, 2,6-diisopropylphenyl ester, 1,3-bis 1-methylethyl-2-isocyanatobenzene, 2,6-bis 1-methylethyl phenyl isocyanate, 2-isocyanato-1,3-di propan-2-yl benzene, benzene, 1,3-bis 1-methylethyl-2-isocyanato
92259
2-isocyanato-1,3-bis(propan-2-yl)benzene
CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N=C=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,6-Diisopropylphenyl isocyanate
Densidad 0.951
Punto de ebullición 116°C to 117°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Índice de refracción 1.518
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Beilstein 2645721
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.29
Porcentaje de pureza 94%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'