missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Diisopropilanilina, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7045447
21.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
24544-04-5
C12H19N
177.291
MFCD00008887
WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
2,6-diisopropylaniline, benzenamine, 2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl aniline, aniline, 2,6-diisopropyl, diisopropylaniline, 2,6-diisopropylphenylamine, 2,6-bis propan-2-yl aniline, 2,6-dilsopropylaniline, 2,6-di propan-2-yl aniline, 2,6-bis 1-methylethyl aniline
32484
2,6-di(propan-2-il)anilina
CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
24544-04-5
C12H19N
177.291
MFCD00008887
WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
2,6-diisopropylaniline, benzenamine, 2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl aniline, aniline, 2,6-diisopropyl, diisopropylaniline, 2,6-diisopropylphenylamine, 2,6-bis propan-2-yl aniline, 2,6-dilsopropylaniline, 2,6-di propan-2-yl aniline, 2,6-bis 1-methylethyl aniline
32484
2,6-di(propan-2-il)anilina
CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N

2,6-Diisopropylaniline acts as an intermediate used in the production of carbodiimides stabilizers, synthetic resins, antioxidants and active pharmaceutical ingredients. It is also used in the preparation of multitopic Schiff-base ligand precursors and 4,5-bis(2,6-diisopropylanilino)-2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethylthioxanthene. It also undergoes condensation reaction with triacetylmethane to get -[1-(2,6-diisopropylphenylamino)ethylidene]pentane-2,4-dione. Further, it is used to prepare N-heterocyclic carbene complexes for alfa-arylation of acyclic ketones, amination of haloarenes and aqueous Suzuki coupling. In addition to this, it is used in the prepartion of organocatalyst based on naphthalene diimides.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La 2,6-diisopropilanilina actúa como intermedio y se utiliza en la producción de estabilizantes carbodiimidos, resinas sintéticas, antioxidantes e ingredientes farmacéuticos activos. También se utiliza en la preparación de precursores multitemáticos de ligando de base de Schiff y 4,5-bis(2,6-diisopropilanilino)-2,7-di-terc-butilo-9,9-dimetiltioxanteno. También experimenta una reacción de condensación con triacetilmetano para obtener -[1-(2,6-diisopropilfenilamino)etilideno]pentano-2,4-diona. Asimismo, se utiliza para preparar complejos de carbeno N-heterocíclico para alfa-arilación de cetonas acíclicas, aminación de haloarenos y acoplamiento de Suzuki acuoso. Además de esto, se utiliza en la preparación de organocatalizadores a base de diimidas de naftaleno.

Solubilidad
Miscible con éter y alcohol. Ligeramente miscible con agua.

Notas
Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,6-Diisopropylaniline
Punto de fusión -54°C
Densidad 0.94
Punto de ebullición 254°C to 257°C
Temperatura de inflamación 125°C (257°F)
Índice de refracción 1.533
Cantidad 100 g
Beilstein 2208763
Información de solubilidad Miscible with ether and alcohol. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.29
Porcentaje de pureza ≥90%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'