Learn More
Ácido 2,6-dihidroxibenzoico, 97 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 114881000
Detalles adicionales : CAS : 303-07-1 Peso : 0.15000kg
Cantidad. | 100g |
---|---|
Envase | Frasco de plástico |
303-07-1 | |
154.12 | |
AKEUNCKRJATALU-UHFFFAOYSA-N | |
9338 | |
ácido 2,6-dihidroxibenzoico |
C7H6O4 | |
MFCD00002462 | |
gamma-resorcylic acid, 2-carboxyresorcinol, 2,6-resorcylic acid, 6-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,6-dihydroxy, .gamma.-resorcylic acid, unii-rsa5g6vrpv, rsa5g6vrpv, 2,6-dihydroxy benzoic acid, 2,6-dihydroxy-benzoic acid | |
CHEBI:68465 | |
C1=CC(=C(C(=C1)O)C(=O)O)O |
Especificaciones
2, 6-Dihydroxybenzoic acid | |
Frasco de plástico | |
160°C to 165°C | |
97% | |
96.0 | |
96% min. (GC) | |
(HO)2C6H3CO2H | |
10, 388 | |
Solubility in water: 25g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol and ether | |
C1=CC(=C(C(=C1)O)C(=O)O)O | |
154.12 | |
CHEBI:68465 | |
Polvo cristalino |
Authentic | |
Blanco | |
100g | |
303-07-1 | |
100.0 | |
C7H6O4 | |
MFCD00002462 | |
gamma-resorcylic acid, 2-carboxyresorcinol, 2,6-resorcylic acid, 6-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,6-dihydroxy, .gamma.-resorcylic acid, unii-rsa5g6vrpv, rsa5g6vrpv, 2,6-dihydroxy benzoic acid, 2,6-dihydroxy-benzoic acid | |
AKEUNCKRJATALU-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 2,6-dihidroxibenzoico | |
9338 | |
154.12 | |
97% |
Seguridad y manipulación
- 2,6-Dihydroxybenzoic acid
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.