Learn More
2,6-Dihydroxybenzoic acid, 97%, Acros Organics
31.40€ - 312.60€
CAS 303-07-1
Fórmula molecular C7H6O4
Molecular Weight (g/mol) 154.12
Número MDL MFCD00002462
InChI Key AKEUNCKRJATALU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gamma-resorcylic acid, 2-carboxyresorcinol, 2,6-resorcylic acid, 6-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,6-dihydroxy, .gamma.-resorcylic acid, unii-rsa5g6vrpv, rsa5g6vrpv, 2,6-dihydroxy benzoic acid, 2,6-dihydroxy-benzoic acid
PubChem CID 9338
ChEBI CHEBI:68465
IUPAC Name 2,6-dihydroxybenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)O)C(=O)O)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10239563 SDS Ver documentos Acros Organics
114880250
25g Plastic bottle 31.40€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 8
Añadir a la cesta
10020800 SDS Ver documentos Acros Organics
114881000
100g Plastic bottle 77.10€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-03-2020
Añadir a la cesta
10030800 SDS Ver documentos Acros Organics
114885000
500g Plastic bottle 312.60€
500 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
303-07-1
154.12
AKEUNCKRJATALU-UHFFFAOYSA-N
9338
2,6-dihydroxybenzoic acid
C7H6O4
MFCD00002462
gamma-resorcylic acid, 2-carboxyresorcinol, 2,6-resorcylic acid, 6-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,6-dihydroxy, .gamma.-resorcylic acid, unii-rsa5g6vrpv, rsa5g6vrpv, 2,6-dihydroxy benzoic acid, 2,6-dihydroxy-benzoic acid
CHEBI:68465
C1=CC(=C(C(=C1)O)C(=O)O)O
Especificaciones
2, 6-Dihydroxybenzoic acid
Plastic bottle
160°C to 165°C
97%
96.0
96% min. (GC)
(HO)2C6H3CO2H
10, 388
Solubility in water: 25g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol and ether
C1=CC(=C(C(=C1)O)C(=O)O)O
154.12
CHEBI:68465
Crystalline Powder
Authentic
White
25g
303-07-1
100.0
C7H6O4
MFCD00002462
gamma-resorcylic acid, 2-carboxyresorcinol, 2,6-resorcylic acid, 6-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,6-dihydroxy, .gamma.-resorcylic acid, unii-rsa5g6vrpv, rsa5g6vrpv, 2,6-dihydroxy benzoic acid, 2,6-dihydroxy-benzoic acid
AKEUNCKRJATALU-UHFFFAOYSA-N
2,6-dihydroxybenzoic acid
9338
154.12
97%
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2,6-Dihydroxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.