Learn More
2,6-Difluorobenzaldehyde, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 311460250
Detalles adicionales : CAS : 437-81-0 Peso : 0.08000kg
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10219753
  • 170.60€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
437-81-0
142.11
SOWRUJSGHKNOKN-UHFFFAOYSA-N
136284
C1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)F
C7H4F2O
MFCD00010293
2,6-difluoro benzaldehyde, 2,6-dfad, benzaldehyde, 2,6-difluoro, 2,6-difluorobenzaledehyde, pubchem1438, 2,6-difluorbenzaldehyde, 2,6 difluorobenzaldehyde, acmc-1adi4, 2, 6-difluorobenzaldehyde, 2,6-difluoro-benzaldehyde
2,6-difluorobenzaldehyde
Especificaciones
2, 6-Difluorobenzaldehyde
73°C
Glass bottle
1.31
Yellow
25g
97.5
97.5% min. (GC)
F2C6H3COH
2,6-difluoro benzaldehyde, 2,6-dfad, benzaldehyde, 2,6-difluoro, 2,6-difluorobenzaledehyde, pubchem1438, 2,6-difluorbenzaldehyde, 2,6 difluorobenzaldehyde, acmc-1adi4, 2, 6-difluorobenzaldehyde, 2,6-difluoro-benzaldehyde
C1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)F
142.11
142.11
98%
1.3100g/mL
Authentic
1.5060 to 1.509
82°C to 84°C (15.0mmHg)
15°C to 17°C
437-81-0
100.0
C7H4F2O
MFCD00010293
SOWRUJSGHKNOKN-UHFFFAOYSA-N
2,6-difluorobenzaldehyde
136284
Liquid
Videos
SDS Documentos