Learn More
2,6-Difluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757667
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
437-81-0
C7H4F2O
142.11
MFCD00010293
SOWRUJSGHKNOKN-UHFFFAOYSA-N
2,6-difluoro benzaldehyde, 2,6-dfad, benzaldehyde, 2,6-difluoro, 2,6-difluorobenzaledehyde, pubchem1438, 2,6-difluorbenzaldehyde, 2,6 difluorobenzaldehyde, acmc-1adi4, 2, 6-difluorobenzaldehyde, 2,6-difluoro-benzaldehyde
136284
2,6-difluorobenzaldehído
C1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)F
437-81-0
C7H4F2O
142.11
MFCD00010293
SOWRUJSGHKNOKN-UHFFFAOYSA-N
2,6-difluoro benzaldehyde, 2,6-dfad, benzaldehyde, 2,6-difluoro, 2,6-difluorobenzaledehyde, pubchem1438, 2,6-difluorbenzaldehyde, 2,6 difluorobenzaldehyde, acmc-1adi4, 2, 6-difluorobenzaldehyde, 2,6-difluoro-benzaldehyde
136284
2,6-difluorobenzaldehído
C1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 6-Difluorobenzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 15°C to 17°C
Color Amarillo
Densidad 1.3100g/mL
Punto de ebullición 82°C to 84°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F2C6H3COH
Índice de refracción 1.5060 to 1.509
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido