Learn More
2,6-Difluoroanisole, 98%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 457450050
Detalles adicionales : CAS : 437-82-1 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15555246
  • 89.50€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
437-82-1
144.121
2,6-difluoroanisole, 1,3-difluoro-2-methoxy-benzene, benzene, 1,3-difluoro-2-methoxy, pubchem1968, 2,6-difluoro anisole, 2.6-difluoro anisole, 2,6-difluoroanisole, acmc-1ajjj, ksc235o3h, iobwahrfipqeql-uhfffaoysa
1,3-difluoro-2-methoxybenzene
C7H6F2O
IOBWAHRFIPQEQL-UHFFFAOYSA-N
2736897
COC1=C(C=CC=C1F)F
Especificación
2,6-Difluoroanisole
42°C
70.0°C to 72.0°C (56.0mmHg)
437-82-1
2,6-difluoroanisole, 1,3-difluoro-2-methoxy-benzene, benzene, 1,3-difluoro-2-methoxy, pubchem1968, 2,6-difluoro anisole, 2.6-difluoro anisole, 2,6-difluoroanisole, acmc-1ajjj, ksc235o3h, iobwahrfipqeql-uhfffaoysa
COC1=C(C=CC=C1F)F
144.121
144.12
1.2210g/mL
Authentic
5g
C7H6F2O
IOBWAHRFIPQEQL-UHFFFAOYSA-N
1,3-difluoro-2-methoxybenzene
2736897
≥97.5% (GC)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2,6-Difluoroanisole, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.