missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2,6-Difluoro-N-(4-fluorophenyl)benzamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H59693.03

Detalles adicionales : CAS : 216985-36-3 Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15496078

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

216985-36-3
251.208
MFIQCQLLSWDESU-UHFFFAOYSA-N
532218
C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)F)F
C13H8F3NO
MFCD00115790
2,6-difluoro-n-4-fluorophenyl benzamide, benzamide, n-4-fluorophenyl-2,6-difluoro, 2,6-difluorophenyl-n-4-fluorophenyl carboxamide
2,6-difluoro-N-(4-fluorophenyl)benzamide

Especificaciones

2,6-Difluoro-N-(4-fluorophenyl)benzamide
1g
C13H8F3NO
23653405
MFIQCQLLSWDESU-UHFFFAOYSA-N
2,6-difluoro-N-(4-fluorophenyl)benzamide
532218
Solid
Cream to White
216985-36-3
MFCD00115790
2,6-difluoro-n-4-fluorophenyl benzamide, benzamide, n-4-fluorophenyl-2,6-difluoro, 2,6-difluorophenyl-n-4-fluorophenyl carboxamide
C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)F)F
251.208
251.2
97%
Videos
SDS Documentos