missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2,6-Difluoro-N-(3,4-difluorophenyl)benzamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H59444.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15455768

  • 587.00€ / 1 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 16-08-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD02068693

Especificaciones

2,6-Difluoro-N-(3,4-difluorophenyl)benzamide
MFCD02068693
Solid
1g
269.19
97%
Videos
SDS Documentos