Learn More
2,6-Dicloropiridin-3amina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2697289
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
62476-56-6
C5H4Cl2N2
163.00
MFCD00023417
MJVZSRZTBDMYLX-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-3-aminopyridine, 2,6-dichloro-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-3-pyridinamine, 2,6-dichloropyridin-3-ylamine, 2,6-dichloro-pyridin-3-ylamine, 2,6-dichlorpyridin-3-amin, pubchem10384, ksc495k2f
112846
2,6-dicloropiridin-3-amina
NC1=CC=C(Cl)N=C1Cl
62476-56-6
C5H4Cl2N2
163.00
MFCD00023417
MJVZSRZTBDMYLX-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-3-aminopyridine, 2,6-dichloro-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-3-pyridinamine, 2,6-dichloropyridin-3-ylamine, 2,6-dichloro-pyridin-3-ylamine, 2,6-dichlorpyridin-3-amin, pubchem10384, ksc495k2f
112846
2,6-dicloropiridin-3-amina
NC1=CC=C(Cl)N=C1Cl
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichloropyridin-3-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.01
Porcentaje de pureza 97%