Learn More
Alcohol 2,6-diclorofenetil, 96 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 350760010
Detalles adicionales : CAS : 30595-79-0 Peso : 0.05100kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10028831
  • 28.50€ / 1 g
En stock, listo para ser enviado: 1
30595-79-0
191.05
ZBQPKQUIKJDGIX-UHFFFAOYSA-N
2734100
OCCC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
C8H8Cl2O
MFCD00800674
2,6-dichlorophenethyl alcohol, 2-2,6-dichlorophenyl ethanol, 2,6-dichlorophenethylalcohol, 2-2,6-dichlorophenyl ethan-1-ol, 2,6-dichlorophenethanol, benzeneethanol, 2,6-dichloro, acmc-209hha, 2,6-dichlorobenzeneethanol, ksc493m0h, benzeneethanol,2,6-dichloro
2-(2,6-diclorofenil)etanol
Especificaciones
2, 6-Dichlorophenethyl alcohol
Frasco de vidrio
59°C to 65°C
96%
95.0
95% min. (GC)
MFCD00800674
ZBQPKQUIKJDGIX-UHFFFAOYSA-N
2-(2,6-diclorofenil)etanol
2734100
Polvo cristalino, cristales o copos
Authentic
Blanco a amarillo
1g
30595-79-0
100.0
C8H8Cl2O
2,6-dichlorophenethyl alcohol, 2-2,6-dichlorophenyl ethanol, 2,6-dichlorophenethylalcohol, 2-2,6-dichlorophenyl ethan-1-ol, 2,6-dichlorophenethanol, benzeneethanol, 2,6-dichloro, acmc-209hha, 2,6-dichlorobenzeneethanol, ksc493m0h, benzeneethanol,2,6-dichloro
OCCC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
191.05
191.06
96%
Videos
SDS Documentos
Certificados