Learn More
2,6-Dichlorobenzylamine, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 350740050
Detalles adicionales : CAS : 6575-27-5 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10415282
  • 53.80€ / 5 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
6575-27-5
176.05
VLVLNNQMURDGPM-UHFFFAOYSA-N
485432
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CN)Cl
C7H7Cl2N
MFCD00047928
2,6-dichlorobenzylamine, 2,6-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorophenyl methylamine, 1-2,6-dichlorophenyl methanamine, pubchem15690, 2,6-dichloro-benzylamine, acmc-20ao98, chembl13305, benzenemethanamine,2,6-dichloro
(2,6-dichlorophenyl)methanamine
Especificaciones
2, 6-Dichlorobenzylamine
Glass bottle
Colorless to Yellow
6575-27-5
100.0
C7H7Cl2N
12, III, 2347
VLVLNNQMURDGPM-UHFFFAOYSA-N
(2,6-dichlorophenyl)methanamine
485432
Liquid
Authentic
1.5570 to 1.559
5g
97.5
97.5% min. (GC)
MFCD00047928
2,6-dichlorobenzylamine, 2,6-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorophenyl methylamine, 1-2,6-dichlorophenyl methanamine, pubchem15690, 2,6-dichloro-benzylamine, acmc-20ao98, chembl13305, benzenemethanamine,2,6-dichloro
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CN)Cl
176.05
176.05
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2,6-Dichlorobenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos