missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromuro de 2,6-diclorobencilo, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7043631
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
20443-98-5
C7H5BrCl2
239.92
MFCD00000577
PDFGFQUSSYSWNI-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichlorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,3-dichlorobenzene, alpha-bromo-2,6-dichlorotoluene, 2,6-dichlorobenzylbromide, benzene, 2-bromomethyl-1,3-dichloro, 1-bromomethyl-2,6-dichlorobenzene, .alpha.-bromo-2,6-dichlorotoluene, a-bromo-2,6-dichlorotoluene, 2,6 dichloro benzyl bromide, benzene, 2-bromomethyl-1,3-dichloro-9ci
30159
2-(bromometilo)-1,3-diclorobenceno
ClC1=CC=CC(Cl)=C1CBr
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
20443-98-5
C7H5BrCl2
239.92
MFCD00000577
PDFGFQUSSYSWNI-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichlorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,3-dichlorobenzene, alpha-bromo-2,6-dichlorotoluene, 2,6-dichlorobenzylbromide, benzene, 2-bromomethyl-1,3-dichloro, 1-bromomethyl-2,6-dichlorobenzene, .alpha.-bromo-2,6-dichlorotoluene, a-bromo-2,6-dichlorotoluene, 2,6 dichloro benzyl bromide, benzene, 2-bromomethyl-1,3-dichloro-9ci
30159
2-(bromometilo)-1,3-diclorobenceno
ClC1=CC=CC(Cl)=C1CBr

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorobenzyl bromide
Punto de fusión 54°C to 57°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 637351
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.93
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'